Learn More
Eppendorf™ Sensor de temperatura para Mastercycler
Rápido, fácil de usar y adecuado para uso con los cicladores de PCR Mastercycler.
Marca:  Eppendorf™ 0056001000
Detalles adicionales : Peso : 0.23400kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15733145
  • 1200.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Dispositivo de medición sin sensor de temperatura
  • Sensor para bloques de 96 pocillos y de 384 pocillos, se vende por separado
  • Verificación y ajuste sencillos y rápidos
  • Ajuste automático con el software Mastercycler, versión 2.10 o superior
  • Puede ser ajustado por terceros
Especificaciones
Especificaciones
Necesita sensor de temperatura
Mastercycler, 96 pocillos
Un canal