Learn More
Eppendorf™ Sensor de temperatura para Mastercycler
Código de producto. 15753145 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Mastercycler, 384 pocillos
Mastercycler, 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15753145 Mastercycler, 384 pocillos cada uno
15733145 Mastercycler, 96 pocillos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15753145 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0056002006
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Rápido, fácil de usar y adecuado para uso con los cicladores de PCR Mastercycler.
  • Dispositivo de medición sin sensor de temperatura
  • Sensor para bloques de 96 pocillos y de 384 pocillos, se vende por separado
  • Verificación y ajuste sencillos y rápidos
  • Ajuste automático con el software Mastercycler, versión 2.10 o superior
  • Puede ser ajustado por terceros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Necesita sensor de temperatura
Para utilizar con (equipo) Mastercycler, 384 pocillos
Descripción Un canal