Learn More
BINDER™ Sensor de temperatura PT 100
Sensor de temperatura PT 100 - adicionalmente, PT 100 flexible en el interior, con conexión externa, incluido conector macho LEMO (de 3 polos)
Marca:  BINDER™ 8012-0115
778.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15611676
  • 800.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-09-2025
Descripción
  • Pt 100 flexible adicional, interior, con conexión externa incluida con conector LEMO (3 pines)
Información de órdenes
Incluye
Especificaciones
Especificaciones
Sentor de temperatura Pt 100: Pt 100 flexible adicional, interior, con conexión externa incluida con conector LEMO (3 pines)
Cámaras BINDER BD 23, BD 400
Sensor de temperatura
Conector LEMO (3 pines)
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BINDER™ Sensor de temperatura PT 100 > Incluye: Conector LEMO (3 pines)