Learn More
Memmert™ Restricción de temperatura para UN30
Restricción de temperatura opcional entre 60 °C y 250 °C.
Marca:  Memmert™ UN30A8
160.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17530056
  • 164.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Descripción
  • Accesorio
  • 1 elección
  • Temperaturas: 60 °C, 70 °C, 80 °C, 95 °C, 100 °C, 120 °C, 160 °C, 180 °C, 200 °C o 250 °C
Especificaciones
Especificaciones
Estufa UN30
Restricción de temperatura
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Memmert™ Restricción de temperatura para UN30 > Para su uso con: UN30