Learn More
Telurio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), polvo, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10098219
Telurio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10098219 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
100 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10098219
Marca: Thermo Scientific Acros 437011000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13494-80-9
Fórmula molecular Te
Peso molecular (g/mol) 127.60
Número MDL MFCD00134062
Clave InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nombre IUPAC Telurio
SMILES [Te]
Especificaciones
Punto de ebullición 990.0°C
Nombre del producto químico o material Tellurium
Punto de fusión 450.0°C
Color Negro a gris
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Índice Merck 15,9263
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in h2so4, hno3 and koh, insoluble in benzene and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.6
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Telurio, 99,999 %, (base de trazas metálicas), polvo, Thermo Scientific Chemicals >