Learn More
Solución tampón estándar de pH 7, WTW™ Código de producto.: 11745164
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Solución tampón estándar de pH 7, WTW™
Código de producto. p-8014339
250 ml, 1 botella, 250 ML
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
1000 mL
Envase:
1 botella
10 Bottles
25 Bottles
Tamaño de la unidad:
250 ML
cada uno
paquete de 25
Código de producto. 11745164
Marca: WTW 108802
Edge
Precise and traceable to NIST (National Institute of Standards and Technology), their accuracy is ± 0,03 pH.
  • Preciso y trazable al NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, EE. UU.) en tamaño a granel de 250 ml con tampón estándar de recipiente de dosificación incorporado
  • Vida útil de hasta 3 años (sin abrir)
  • Uso económico
  • Manipulación más sencilla mediante un dispositivo de dosificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 7
Forma física Líquida
Cantidad 250 ml
Envase 1 botella
Trazabilidad según el NIST
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc acetate dihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P391-Recoger el vertido.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Zinc di(acetate)
Título del producto
Solución tampón estándar de pH 7, WTW™ >