Learn More
Solución tampón estándar de pH 7, WTW™
Código de producto. 10595505
1000 mL, 10 Bottles
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
1000 mL
Envase:
1 botella
10 Bottles
25 Bottles
Precise and traceable to NIST (National Institute of Standards and Technology), their accuracy is ± 0,03 pH.
  • Preciso y trazable al NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, EE. UU.) en tamaño a granel de 250 ml con tampón estándar de recipiente de dosificación incorporado
  • Vida útil de hasta 3 años (sin abrir)
  • Uso económico
  • Manipulación más sencilla mediante un dispositivo de dosificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 7
Cantidad 1000 mL
Envase 10 Bottles
Título del producto
Solución tampón estándar de pH 7, WTW™ >