Learn More
Hanna Instruments Technical buffer solution pH 12.45, sachets withcertificate, pu=25 x 20ml
Marca: Hanna Instruments HI50124-02
Technical buffer solution pH 12.45, sachets withcertificate, pu=25 x 20ml
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- ph 12.45 Buffer Solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Título del producto
Hanna Instruments Technical buffer solution pH 12.45, sachets withcertificate, pu=25 x 20ml >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido