Learn More
Techne™ Agitadores biológicos
Los agitadores biológicos Techne™ constan de una plataforma de agitador de acero inoxidable con localizadores para los recipientes de cultivo y están diseñados para entornos de incubadoras de hasta 40 °C y 95% de humedad.
Marca: Techne™ 21837-00
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Intervalo de velocidad de 0 hasta 80 rpm
- Arranque y parada suaves para una aceleración y desaceleración lenta
- Opción de configuración de intervalo
Especificaciones
De 0 a 80 rpm | |
Acero inoxidable | |
Cuadrada | |
2 W | |
3.5 in. | |
15.5 in. | |
19.5 in. | |
230/110 V, 50/60 Hz, 2W | |
Varios estilos | |
Three power cords with plug (US, UK, and European). | |
Arranque suave 20 Segundos de aceleración/parada suave 20 segundos de desaceleración | |
Variable on time: 6 sec. to 5 min., Variable off time: 2 min. to 2 hr. | |
14.3 lb. | |
16.5 lb. |
1 | |
None | |
110/230 V | |
90 x 395 x 495 mm (Al x An x F) | |
90 mm | |
39.5 cm | |
395 mm | |
50/60 Hz | |
3 año | |
MCS-101L | |
40°C | |
Agitador biológico | |
6,5 kg | |
7,5 kg |
Título del producto
Techne™ Agitadores biológicos > Profundidad: 495 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido