Learn More
Cole-Parmer™ HI-200 Series Hybridization Incubator Accessory, Tube
HI-200 Series Hybridization Incubator Tubes are versatile and are available in multiple tube formats; mix and match sizes within an instrument to cater for different throughputs, users and applications. Glass hybridization tubes reduce volumes, simplify washing and improve signals.
Marca: Cole-Parmer™ 39455-13
Descripción
- Los tubos y otros accesorios se pueden adecuar al mismo tiempo para múltiples usos
- Bajo volumen de sonda, incluso con tubos de vidrio grandes
- La función de rotación y su diseño garantizan que se puedan utilizar y recuperar volúmenes muy bajos, de hasta 5 ml
- Los exclusivos tubos de acoplamiento tienen una velocidad de rotación de 0 a 20 rpm y se pueden controlar para adaptarlos a cada aplicación
- Aptos para materiales radioactivos (la carcasa protectora y el diseño antigoteo de los tubos minimizan el riesgo para el usuario)
- El vidrio de borosilicato grueso los hace más duraderos
- Para un vertido antigoteo más fácil, cómodo y seguro
- Las tapones sellados con juntas tóricas los hacen a prueba de fugas
- El tapón de rosca rebajada permite que se abran fácilmente sin generar problemas de vacío
- Los conjuntos de tubos disponen de adaptadores para albergar varios tubos de vidrio pequeños y aumentar la capacidad
Especificaciones
80 mm | |
9,44 in | |
240 mm | |
Tubo de hibridación |
Hibridizador HB-1D | |
Rosca | |
Vidrio de borosilicato |