Learn More
Techne™ Cartuchos de filtro para el sistema de PCR en tiempo real PrimeQ
Incorpora filtros de excitación y emisión junto con un espejo dicroico para la excitación de fluoróforos y la detección de emisiones
Marca:  Techne™ 93948-05
Código de producto. 15490340
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Description
Description
  • Optimizadas para su uso con los colorantes FAM™, HEX™, ROX™ y Cy™5
  • Intervalo de excitación de fluorescencia: 470-650 nm (los filtros estándar están centrados en 485, 530, 580 y 640 nm)
  • Intervalo de detección de fluorescencia: 500-710 nm (los filtros estándar están centrados en 520, 560, 615 y 685 nm)
  • Los cartuchos de filtro C02, FC03, FC04 y FC05 se suministran de serie con el sistema PrimeQ
  • FC01 no está incluido con la unidad
Specifications
Specifications
Cartucho de filtro
470-650nm
500-710nm
FAM multiplex, colorantes intercalados verdes, fluoresceína, EvaGreen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Techne™ Cartuchos de filtro para el sistema de PCR en tiempo real PrimeQ > Longitud de onda de excitación: 460 lambda; longitud de onda de emisión: 500 lambda
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.