Learn More
Tampón TE, Tris-EDTA, solución 1X, pH 7,6, biología molecular, Fisher BioReagents
Marca: Fisher BioReagents BP2474-1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución tampón 1X TE de Fisher BioReagents lista para su uso
- Elimina la molestia de la dilución o esperar a que el polvo se disuelva
- La solución 1X contiene 10 mM de tris y 1 mM de EDTA
- Filtrado a través de un filtro de 5 micras y esterilizado en autoclave
- Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
- El tampón TE se utiliza habitualmente para la resuspensión de muestras de ácidos nucleicos
- Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
Especificaciones
Tris-EDTA | |
77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
7.4 to 8.1 | |
1 L | |
Filtrado a través de un filtro de 5 micras. | |
Protease free | |
Biología molecular |
1X Solution, pH 7.6 | |
Incolora | |
Líquido | |
Sin ADNasa | |
Frasco de polietileno Nalgene | |
TE |
Título del producto
Tampón TE, Tris-EDTA, solución 1X, pH 7,6, biología molecular, Fisher BioReagents > Frasco de polietileno Nalgene; 1 l
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido