Learn More
TE Buffer, Tris-EDTA, 10X Solution, pH 7.6, Molecular Biology, Fisher BioReagents™
Marca:  Fisher BioReagents BP2475-500
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10638593
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
TE Buffer, Tris-EDTA, 10X Solution, pH 7.6, Molecular Biology
  • Ahorre tiempo y simplifique el paso de preparación del tampón mediante el uso de la solución de tampón 10X TE de Fisher BioReagents. Solo diluya lo que necesite.
  • La solución 10X contiene 100 mM de tris y 10 mM de EDTA
  • Para preparar una solución de 1X, mezcle un volumen de solución 10X TE de Fisher BioReagents con 9 volúmenes de agua ultrapura, como BP2819
  • Filtrado a través de un filtro de 5 micras y esterilizado en autoclave
  • Se ha analizado para comprobar la ausencia de ADNasa, ARNasa y proteasa
  • El tampón TE se utiliza habitualmente para la resuspensión de muestras de ácidos nucleicos
  • Para uso exclusivo en investigación en el laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tris-EDTA (TE), 10X Solution
77-86-1, 6381-92-6, 7647-01-0, 7732-18-5
7.4 to 8.1
500 mL
Filtrado a través de un filtro de 5 micras y esterilizado en autoclave.
Protease free
Biología molecular
pH 7.6
Incolora
Líquido
Sin ADNasa
Frasco de polietileno
TE
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
TE Buffer, Tris-EDTA, 10X Solution, pH 7.6, Molecular Biology, Fisher BioReagents™ > Frasco de polietileno; 500 ml