Learn More
TCR V alpha 2 Monoclonal Antibody (B20.1), NovaFluor™ Red 700, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
178.00€ - 344.00€
Especificaciones
Antígeno | TCR V alpha 2 |
---|---|
Clon | B20.1 |
Concentración | 0.1 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
30055648
|
Invitrogen
M033T03R03-A |
100 μg |
344.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
30055110
|
Invitrogen
M033T02R03-A |
25 μg |
178.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TCR V alpha 2 Monoclonal antibody specifically detects TCR V alpha 2 in Mouse samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
TCR V alpha 2 | |
0.1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Mouse | |
TCRVA, TCRVA2, V alpha 2, V alpha-2 TCR, Va 2, Va2, Valpha 2, Valpha2 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
B20.1 | |
Flow Cytometry | |
NovaFluor Red 700 | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
IgG2a λ | |
Affinity chromatography |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
TCR V alpha 2 Monoclonal Antibody (B20.1), NovaFluor™ Red 700, eBioscience™, Invitrogen™