missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TCR beta Monoclonal Antibody (H57-597), Brilliant Ultra Violet™ 496, eBioscience™, Invitrogen™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
197.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | TCR beta |
---|---|
Clon | H57-597 |
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18416598
|
Invitrogen
364-5961-82 |
100 μg |
399.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18436448
|
Invitrogen
364-5961-80 |
25 μg |
197.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TCR beta Monoclonal antibody specifically detects TCR beta in Mouse samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
TCR beta | |
0.2 mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
Mouse | |
bTCR, FLJ22602, MGC117436, MGC22624, MGC23964, MGC71411, T cell receptor beta chain, t-cell antigen receptor, T-cell receptor, TCR beta, Tcra, Tcrb, TCRbeta, TCRD, Tib, TRA | |
IgG | |
Affinity chromatography | |
Tcrb |
H57-597 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Ultraviolet 496 | |
RUO | |
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
21577 | |
Primary | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
TCR beta Monoclonal Antibody (H57-597), Brilliant Ultra Violet™ 496, eBioscience™, Invitrogen™