Learn More
Disolvente TBN para uso en laboratorio, Chem Lab Código de producto.: 13258303
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Disolvente TBN para uso en laboratorio, Chem Lab
Código de producto. 13258303
25 L, 25 litros
Click to view available options
Cantidad:
25 L
Tamaño de la unidad:
25 litros
Código de producto. 13258303
Marca: Chem Lab CL02.2008.9025
Especificaciones
Color Incolora
Punto de ebullición 132°C
Punto de fusión 30°C
Densidad 1.08 g/mL
Envase Polietileno
Cantidad 25 L
Temperatura de inflamación 25 °C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TBN Solvent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Chlorobenzene, Acetic acid
Título del producto
Disolvente TBN para uso en laboratorio, Chem Lab >