Learn More
Solución de indicador de Tashiro, en etanol, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
250 mL
1 L
1,5 L
6 x 250 mL
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
1.50 litro
250 ml
30 ml
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tashiro’s indicator solution |
| Cantidad | 30 mL |
| Temperatura de inflamación | 12°C (53.6°F) |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 8
Título del producto
Solución de indicador de Tashiro, en etanol, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido