Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de Resazurina
Descripción
Como indicador pH 3,8 (naranja) a 6,5 (violeta oscuro). La sal sódica de Resazurina actúa como colorante azul no fluorescente utilizado especialmente en el indicador de reducción de oxidación de la prueba de resazurina para bacterias. Se utiliza como indicador de reducción de oxidación fluorogénica en una variedad de células, levaduras y eucariotas por citometría de flujo, microscopía de fluorescencia y cribado de alto rendimiento. Además, se utiliza para caracterizar la actividad metabólica de la mitocondria. También se utiliza para analizar el L-glutamato y para medir la biodegradación aeróbica de la materia orgánica existente en los efluentes. Además, actúa como indicador de viabilidad celular en cultivos celulares de mamíferos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Como indicador pH 3,8 (naranja) a 6,5 (violeta oscuro). La sal sódica de Resazurina actúa como colorante azul no fluorescente utilizado especialmente en el indicador de reducción de oxidación de la prueba de resazurina para bacterias. Se emplea como rojo de oxidación fluorogénico.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Resazurin sodium salt |
| Beilstein | 3794971 |
| Índice Merck | 14,8141 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,dimethylsulfoxide and ammonium hydroxide. |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.18 |
Seguridad y manipulación
- Resazurin sodium salt
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Resazurin sodium salt