Learn More
Solución de indicador de Tashiro, en etanol, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15655110
Solución de indicador de Tashiro, en etanol, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15655110 Tienda Honeywell Fluka Productos
6 x 1 L, paquete de 6
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
250 mL
1 L
1,5 L
6 x 250 mL
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
1.50 litro
250 ml
30 ml
paquete de 6
Código de producto. 15655110
Marca: Honeywell-Fluka 360836X1L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
En etanol
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tashiro’s indicator solution
Nombre de nota In ethanol
Punto de ebullición 78°C
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%
Grado Reactivo analítico
Envase Frasco de vidrio
Densidad 0.79 g/cm3
Cantidad 6 x 1 L
Temperatura de inflamación 12°C
Título del producto
Solución de indicador de Tashiro, en etanol, Honeywell Fluka™ >