Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de celulosa regenerada para jeringas Target2™
Garantice unos extractos de muestra más limpios al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de celulosa regenerada resistentes.
124.45€ - 343.65€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Target cumplen los requisitos de 21 CFR 177.1520. Membrana: Celulosa regenerada certificada para HPLC. |
---|---|
Desechables | Sí |
Material (membrana) | Celulosa regenerada |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | HPLC, SPE |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10017314
|
Thermo Scientific™
F2500-7 |
0,45 μm | 30 mm |
324.48€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10313025
|
Thermo Scientific™
F2500-8 |
0,2 μm | 30 mm |
343.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10036364
|
Thermo Scientific™
F2504-7 |
0,45 μm | 4 mm |
124.45€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10586005
|
Thermo Scientific™
F2504-8 |
0,2 μm | 4 mm |
130.66€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 18-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10027124
|
Thermo Scientific™
F2513-7 |
0,45 μm | 17 mm |
220.86€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10037124
|
Thermo Scientific™
F2513-8 |
0,2 μm | 17 mm |
235.19€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
Añadir un paso de filtración de jeringa antes de la inyección no solo ayuda a garantizar resultados más uniformes y fiables; También ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida de la columna.Disponibles en tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación, los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Target2™ proporcionan extractos de muestra más limpios al eliminar materiales que interfieren y partículas finas. Los filtros de jeringa de celulosa regenerada Target2 son idóneos para aplicaciones no específicas de baja adherencia, la filtración de medios de cultivo de tejidos y la filtración de muestras biológicas general.
Los filtros de jeringa Target2 son la opción ideal para uso general en el laboratorio. Resistentes y fiables, ofrecen un excelente nivel de rendimiento a un atractivo precio.Rendimiento excepcional
- Las membranas y carcasas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles aseguran que ningún contaminante del filtro se añadirá a su muestra
- Rendimiento probado en condiciones reales de HPLC
- Los productos de 30 mm tienen una presión nominal de hasta 120 psi
- Las carcasas están fabricadas de resinas de polipropileno resistentes y con bajos volúmenes de soluciones extraíbles específicamente seleccionadas para una gran compatibilidad con matrices de muestras comunes para HPLC.
- Puede filtrar soluciones a temperaturas de hasta 100 °C
- Los filtros de jeringa se pueden esterilizar en autoclave a 125 °C durante 15 minutos.
- Conexión hembra tipo Luer-Lock mejorada que impide las fugas; la conexión de salida es una conexión macho tipo Luer-Slip de tamaño estándar para una cómoda recogida del filtrado.
Specifications
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Target cumplen los requisitos de 21 CFR 177.1520. Membrana: Celulosa regenerada certificada para HPLC. | |
Celulosa regenerada | |
HPLC, SPE | |
No | |
100/Pk. |
Sí | |
No estéril | |
Polipropileno | |
Target2 | |
Filtro de jeringa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.