Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Apoptosis, Fast 96-well
Placa de 96 pocillos rápida, apoptosis humana, sonda TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4418717
This item is not returnable.
View return policy
Description
Estas placas de 96 pocillos están preconfiguradas con los ensayos de expresión génica TaqMan™ más apropiados para un proceso biológico específico, una vía o un estado de enfermedad. Cada placa contiene ensayos predefinidos y controles endógenos desecados en los pocillos, listos para una evaluación precisa de toda la firma del gen en un solo experimento. El panel de ensayos en la placa de 96 pocillos de apoptosis humana de TaqMan™ apunta a los genes de ambas vías de señalización que inician la apoptosis mamífera, la vía regulada por el receptor de la muerte y la vía de la familia BCL-2. Genes como las capas que están involucradas en los mecanismos finales de ambas vías de muerte celular también están presentes en el panel.
Specifications
Placa de matriz | |
Humano | |
Secado | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Rapidez |
Placa de 96 matrices | |
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 10µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
Ensayo TaqMan para una reacción de 10 uL | |
FAM | |
1 x 96-well plate | |
& Proliferación del ciclo celular, neurobiología, vías relacionadas con biomarcadores, oncología, inmunología, transducción de señales |
Human Apoptosis
Versión: version 1.1
Tamaño : 12.5 kB
Product Bulletin: TaqMan Array Plates
Tamaño : 1 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array, Human Apoptosis, Fast 96-well > 1 placa de 96 pocillos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction