Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Antigen Processing and Presentation by MHCS
Marca: Applied Biosystems™ 4414104
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
La transferencia manual de reactivos a las placas durante las configuraciones experimentales rutinarias puede llevar mucho tiempo y ser tediosa. La preparación diaria de estas placas puede afectar negativamente a la productividad general. Para aliviar el estrés y minimizar la tasa de errores, las placas de matriz TaqMan™ están diseñadas para reducir los pasos de pipeteo redundantes y minimizar los errores de carga, lo que las convierte en una solución ideal para una configuración experimental rápida y sencilla. Las placas de matriz TaqMan™ contienen ensayos de expresión génica TaqMan™ de gran calidad (juegos de primers de PCR y sondas TaqMan™) en un formato de placas práctico y secado de 96 o 384 pocillos. Tras extensas pruebas, no han encontrado ninguna diferencia en el rendimiento entre ensayos TaqMan™ suministrados en solución en tubos únicos y ensayos suministrados secados en una placa de matriz TaqMan™- Amplias colecciones: elija entre más de 130 matrices y placas de firma génica TaqMan™ prediseñadas o personalice su propia placa, seleccionando cualquiera de nuestros 1,3 millones de ensayos inventariados entre 24 especies
- Asequible: pedido mínimo de una sola placa de firma génica o seis placas personalizadas
- Práctico: sonda TaqMan seca y los juegos de primers suministrados en placas de 96 pocillos; simplemente agregue la mezcla maestra y la muestra, luego ejecute
- Resultados rápidos: el formato rápido normalmente proporciona resultados en una hora
Especificaciones
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20μ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C. | |
placa de 96 pocillos | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
1 standard plate | |
Humano |
Secado | |
Estándar | |
FAM | |
Estándar | |
Inmunología | |
1 reacción de 20 μl |
Array Plate: Human Antigen Processing and Presentation by MHCS (XLS)
Versión: AB
Tamaño : 31 kB
Human Antigen Processing and Presantation by MHCS
Versión: version 1.1
Tamaño : 12.9 kB
Product Bulletin: TaqMan Array Plates
Tamaño : 1 MB
Título del producto
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Antigen Processing and Presentation by MHCS > 1 placa estándar