Learn More
Kartell™ Acoplamientos de manguera
Los desconectores de polietileno proporcionan una alternativa rápida, flexible y segura a los adaptadores caros. Los acoplamientos de manguera cónicos Kartell™ unen firmemente las mangueras de vidrio, caucho o plástico.
Marca: Kartell™ 7043600
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Útil para unir mangueras de vidrio, caucho o plástico
- El conector encaja firmemente
- Sustituyen a los adaptadores más caros
Título del producto
Kartell™ Acoplamientos de manguera > Diámetro interior (métrico) Tamaño del calibre de 3,6mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido