Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ RLN3R1-bla U2OS Cells
The Tango™ RLN3R1-bla U2OS cells contain the human Relaxin/Insulin-like Family Peptide Receptor 3 (RLN3R1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1569
Descripción
The Tango™ RLN3R1-bla U2OS cells contain the human Relaxin/Insulin-like Family Peptide Receptor 3 (RLN3R1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ RLN3R1-bla U2OS cells cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of established ligands. In addition, Tango™ RLN3R1-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary for each product.
Especificaciones
NM_016568 | |
Células divisoras | |
Cola de GRPR GPCR | |
GPCR | |
Células RLN3R1-bla U2OS, protocolo de ensayo RLN3R1-bla U2OS, certificado de análisis | |
Tango™ | |
BLA (betalactamasa) | |
RLN3R1 | |
U2OS | |
GPCR |
Selección de arrestina beta basada en células | |
Células K1569 Tango™ RLN3R1-bla U2OS (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células Tango™ RLN3R1-bla U2OS • Protocolo de ensayo Tango™ RLN3R1-bla U2OS • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células Tango™ RLN3R1-bla U2OS se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
Fluorescente | |
RLN3R1 | |
Conjunto de células estables | |
2 x 106 células | |
Temperatura ambiente | |
Células en proceso de división | |
Tango™ |