Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ GPR39-bla U2OS Cells
Tango™ GPR39-bla U2OS cells contain the orphan human G-protein Coupled Receptor 39 (GPR39) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1842
Descripción
Tango™ GPR39-bla U2OS cells contain the orphan human G-protein Coupled Receptor 39 (GPR39) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase reporter gene under the control of a UAS response element. The Tango™ GPR39-bla U2OS cells have been functionally validated for a receptor specific response to FBS. In addition, Tango™ GPR39-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions.
Especificaciones
NM_001508.1 | |
Células divisoras | |
Cola nativa | |
FRET | |
Receptor acoplado a proteína G (GPCR) | |
Conjunto de células estables | |
8 x 106 células | |
GPR39 | |
U2OS | |
GPCR |
Selección de arrestina beta basada en células | |
Células K1842 Tango™ GPR39-UAS-bla CHO-K1 (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células Tango™ GPR39-UAS-bla CHO-K1 • Protocolo de ensayo Tango™ GPR39-UAS-bla CHO-K1 • Certificado de análisis Las células Tango™ GPR39-UAS-bla CHO-K1 se envían con hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
Fluorescente | |
GPR39 | |
Células GPR39-UAS-bla CHO-K1, protocolo de ensayo GPR39-UAS-bla CHO-K1, certificado de análisis | |
Tango™ | |
Punto final | |
Células en proceso de división | |
Tango™ |