Learn More
Thermo Scientific™ Tango™ EDG3-bla U2OS Cells
Tango™ EDG3-bla U2OS cells contain the human Endothelial Differentiation Gene 3 (EDG3) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1848
Descripción
Tango™ EDG3-bla U2OS cells contain the human Endothelial Differentiation Gene 3 (EDG3) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase reporter gene under the control of a UAS response element. The Tango™ EDG3-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of S1P. In addition, Tango™ EDG3-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions.
Especificaciones
NM_005226.2 | |
Células divisoras | |
Cola nativa | |
FRET | |
Conjunto de células estables | |
8 x 106 celdas/vial | |
BLA (betalactamasa) | |
Células en proceso de división | |
Tango™ |
Selección de arrestina beta basada en células | |
Las líneas celulares Tango™ se envían con hielo seco. Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción, o descongelar para su uso inmediato. | |
Fluorescente | |
Receptor acoplado a proteína G (GPCR) | |
Tango™ | |
Punto final | |
EDG3 | |
U2OS | |
GPCR |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
700198 | Certificado de análisis | 15/04/2017 | K1848 |