Learn More
Thermo Scientific™ Células Tango™ CXCR4-bla U2OS
Description
The Tango™ CXCR4-bla U2OS cells contain the human Chemokine (C-X-C motif) receptor 4 (CXCR4) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ CXCR4-bla U2OS cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of SDF1α. In addition, Tango™ CXCR4-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Specifications
Specifications
Número de acceso | NM_003467.2 |
Entrada del ensayo | Selección de arrestina beta basada en células |
Estado de célula | Células divisoras |
Contenido y almacenamiento | Contenido: Células K1779 Tango™ CXCR4-bla U2OS (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células Tango™ CXCR4-bla U2OS • Protocolo de ensayo Tango™ CXCR4-bla U2OS • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células Tango™ CXCR4-bla U2OS se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
Cola citoplasmática | Cola nativa |
Descripción | Células Tango™ CXCR4-bla U2OS, 8 x 106 células, cantidad de células ∽ 8 000 000 células/vial a 8 000 000 células/ml, línea de células U2OS, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido |
Método de detección | Fluorescente |
Para utilizar con (aplicación) | FRET |
Símbolo de gen | CXCR4 |
Incluye | Células Tango™ CXCR4-bla U2OS (kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: Células Tango™ CXCR4-bla U2OS, protocolo de ensayo Tango™ CXCR4-bla U2OS, certificado de análisis |
Show More |
Documents
Product Information
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
1728350 | Certificado de análisis | 14/04/2017 | K1779 |