Learn More
Thermo Scientific™ Células Tango™ CXCR1-bla U2OS
The Tango™ CXCR1-bla U2OS cells contain the human Chemokine (C-X-C motif) receptor 1 (CXCR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marca: Thermo Scientific™ K1807
Beschreibung
The Tango™ CXCR1-bla U2OS cells contain the human Chemokine (C-X-C motif) receptor 1 (CXCR1) linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase (bla) reporter gene under the control of a UAS response element.
The Tango™ CXCR1-bla U2OS cells are functionally validated for Z' and EC50 concentrations of IL-8. In addition, Tango™ CXCR1-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary.
For Academic pricing please login or contact us at discoverysciences@invitrogen.com.
Spezifikation
NM_000634.2 | |
Células divisoras | |
Cola nativa | |
Fluorescente | |
CXCR1 | |
Conjunto de células estables | |
8 x 106 células | |
BLA (betalactamasa) | |
Temperatura ambiente | |
Células Tango™ CXCR1-bla U2OS | |
Tango™ |
Selección de arrestina beta basada en células | |
Contenido: Células K1807 Tango™ CXCR1-bla U2OS (El kit de carga LiveBLAzer™-FRET B⁄G, la solución D y otros materiales se solicitan por separado; consulte el protocolo). Incluye: • Células Tango™ CXCR1-bla U2OS • Protocolo de ensayo Tango™ CXCR1-bla U2OS • Certificado de análisis Almacenamiento: Las células Tango™ CXCR1-bla U2OS se envían en hielo seco y deben almacenarse en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción. |
|
Células Tango™ CXCR1-bla U2OS,8 × 106 células, línea de células U2OS, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido | |
FRET | |
Células Tango™ CXCR1-bla U2OS (kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo). Incluye: Células Tango™ CXCR1-bla U2OS, protocolo de ensayo Tango™ CXCR1-bla U2OS, certificado de análisis | |
GeneBLAzer™, Tango™ | |
Punto final | |
U2 | |
CXCR1 | |
U2OS | |
GPCR |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.