Learn More
Talco, tamaño de la partícula: -200 malla (<75 μm), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10503244
Talco, tamaño de la partícula: -200 malla (<75 μm), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10503244 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
500 g, Frasco de plástico, 500 GR
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2.50 Kg
500 GR
Código de producto. 10503244
Marca: Thermo Scientific Acros 222735000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 14807-96-6 | H2Mg3O12Si4 | 379.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14807-96-6
Fórmula molecular H2Mg3O12Si4
Peso molecular (g/mol) 379.26
Número MDL MFCD00792903
Clave InChI KNXVOGGZOFOROK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesium silicate, hydrous, talc powder, talc, cp, talc,-350 mesh, talc, powder, 10 mum, 3mgo.4o2si.h2o, talc, vetec tm reagent grade, talc, tested according to ph.eur., magnesium silicate monohydrate talc, tris @magnesium oxide tetrakis silica hydrate
PubChem CID 16211421
Nombre IUPAC dioxosilano;oxomagnesio;hidrato
SMILES [Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Si]([O-])=O.O[Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Talc
Punto de fusión 800.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo muy fino
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Mg3[Si4O10(OH)2]
Índice Merck 15,9168
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in cold acids and alkalies
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Propiedades químicas típicas:SiO2:59,3 %, MgO:31,5 %, Al2O3:1,9%, Fe2O3:1,0 %, CaO:0,6%
Pérdida por secado 0.2% (105°C) max.
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Talco, tamaño de la partícula: -200 malla (<75 μm), Thermo Scientific Chemicals >