Learn More
Cytiva Paquete de columna etiquetada, His (protocolo de purificación de 2 pasos)
Combina afinidad con cromatografía de exclusión de tamaño para obtener proteínas etiquetadas con his de alta pureza
Marca: Cytiva 29497630
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Contiene una columna HisTrap™ HP (1 ml) preenvasada con resina de afinidad Ni Sepharose High Performance (HP) para purificación preparativa de proteínas etiquetadas con his
- Consiga la pureza final con la columna de cromatografía de exclusión del tamaño HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-200 HR, que elimina cualquier resto de impurezas o sustancias estrechamente relacionadas e imidazol
- Incluye instrucciones con guía y consejos para empezar
Especificaciones
Columna HisTrap™ HP preenvasada con resina de afinidad Ni Sepharose High Performance (HP) y columna de cromatografía de exclusión por tamaños HiPrep™ 16/60 Sephacryl S-200 HR | |
1 kit | |
Columna etiquetada |
De 4 °C a 30 °C | |
Purificación de proteínas etiquetadas con His |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Título del producto
Cytiva Paquete de columna etiquetada, His (protocolo de purificación de 2 pasos) > Paquete de columna etiquetada
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido