Learn More
Brady™ Etiqueta
en la oferta
Especificaciones
Cantidad | 10 paq. |
---|---|
Tipo | Etiqueta |
Material | Polyester |
Para utilizar con (aplicación) | Lockout Tagout |
Altura (imperial) | 6.3 in. |
Código de producto | Marca | Mensaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Mensaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11746855
|
Brady™
256184 |
Vacío |
en la oferta
1 paquete |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11716875
|
Brady™
256213 |
PELIGRO - SOLO PUEDEN QUITAR ESTA CONDENACIÓN Y LA ETIQUETA: VER DORSO |
en la oferta
1 paquete |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11776855
|
Brady™
256187 |
Prohibido cerrar la válvula |
en la oferta
1 paquete |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11716865
|
Brady™
256194 |
Prohibido abrir la válvula |
en la oferta
1 paquete |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11796855
|
Brady™
256192 |
Prohibido enganchar |
en la oferta
1 paquete |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11726875
|
Brady™
256215 |
PELIGRO - PROHIBIDO PONER EN MARCHA MIENTRAS SE APLICA LA ETIQUETA |
en la oferta
1 paquete |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11746865
|
Brady™
256198 |
No cerrar |
en la oferta
1 paquete |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11756855
|
Brady™
256185 |
No cortar la electricidad |
en la oferta
1 paquete |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11726865
|
Brady™
256195 |
No abrir |
en la oferta
1 paquete |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11786855
|
Brady™
256188 |
No poner en marchar, mantenimiento en curso |
en la oferta
1 paquete |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11706865
|
Brady™
256193 |
No iniciar |
en la oferta
1 paquete |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11766865
|
Brady™
256201 |
No poner en marcha. No poner en marcha esta condenación |
en la oferta
1 paquete |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11736875
|
Brady™
256216 |
PELIGRO - NO TOCAR |
en la oferta
1 paquete |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11706875
|
Brady™
256212 |
PELIGRO: SOLO PUEDE QUITAR ESTA ETIQUETA Y EL BLOQUEO LA PERSONA QUE APARECE EN EL DORSO |
en la oferta
1 paquete |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11736865
|
Brady™
256197 |
No utilizar |
en la oferta
1 paquete |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11796865
|
Brady™
256205 |
FUERA DE SERVICIO |
en la oferta
1 paquete |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
11756865
|
Brady™
256200 |
NO TOCAR |
en la oferta
1 paquete |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Especificaciones
10 paq. | |
Polyester | |
6.3 in. | |
0.249 mm | |
-40°F to +212°F | |
75 mm | |
7 mm |
Etiqueta | |
Lockout Tagout | |
160 mm | |
-40°C to +100°C | |
2.95 in. | |
160 x 75 mm | |
Lockout Tagout Tags |