Learn More
Brady™ Etiqueta
Marca: Brady™ 256193
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Especificaciones
10 paq. | |
Red on White | |
No iniciar | |
6.3 in. | |
0.249 mm | |
-40°F to +212°F | |
75 mm | |
7 mm |
Etiqueta | |
Polyester | |
Lockout Tagout | |
160 mm | |
-40°C to +100°C | |
2.95 in. | |
160 x 75 mm | |
Lockout Tagout Tags |