compliance-icons
TAMPÓN TAE 50X, MP BIOMEDICALS™
Código de producto. 11407150 Tienda MP Biomedicals Productos
1 L, 1 litro
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
TAMPÓN TAE 50X
  • El tampón de desplazamiento TAE es el tampón más utilizado para la electroforesis en gel de agarosa de ADN, pero también se utiliza para la electroforesis en gel de agarosa de ARN no desnaturalizante.
  • Tampón para electroforesis.
  • Preparar tampones de electroforesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente, sin color
Forma física Solución
Cantidad 1 L
Formulación Tris Base: 2M; Acetic Acid : 1M; EDTA : 0.05 M Acetic acid: 1M EDTA: 0.05M
Número MDL MFCD00236357
Sinónimo Tris-Borate-EDTA Buffer
compliance-icons
Nombre del producto
  • TAE 50X BUFFER
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: acetic acid
Título del producto
TAMPÓN TAE 50X, MP BIOMEDICALS™ >