Learn More
IBA Lifesciences Adaptador de columna TACS
Adaptador para columnas de agarosa Strep-Tactin™ TACS que se adapta a tubos estándar
Marca:  IBA Lifesciences 6-6331-001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15819794
  • 11.30€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Descripción
  • Los adaptadores permiten el ajuste de columnas de agarosa Strep-Tactin™ TACS en tubos estándar.
  • Los adaptadores de columna están disponibles en dos tamaños: para columnas de 3 ml (que contienen 0,3 ml de agarosa Strep-Tactin™ TACS) que se ajustan a tubos de 15 ml, y para columnas de 10 ml (que contienen 1 ml de agarosa Strep-Tactin™ TACS) que se ajustan a tubos de 50 ml. 
Especificaciones
Especificaciones
Un adaptador
1 ml
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
IBA Lifesciences Adaptador de columna TACS > Tamaño de columna: 1mL