Learn More
Dostmann Electronic Registrador de humedad/temperatura TA 120
Rich, robust, reliable temperature humidity logger with alarm and wireless sensor.
Marca: Dostmann Electronic 5000-0120
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- For the control of temperature and humidity
- Indication of dew point, max.-min.-function, average values
- Alarm at freely adjustable temperature and humidity values (upper/lower limit)
- Calibration function, data logger with up to 3.000 measured values
- Data Logger T ° C / RF Cabellos
- Temperature -20.0 to + 60.0 ° C
- Accuracy +/- 1 ° C Resolution 1%
Especificaciones
3000 Readings | |
AA | |
1 to 6 | |
TA 120 | |
1 to 99% | |
-20° to +70°C |
High/Low | |
1 año | |
RS232 | |
NTC | |
De -20 °C a +70 °C | |
1.5 V |
Título del producto
Dostmann Electronic Registrador de humedad/temperatura TA 120 > Temperature Range: -20 to 70deg.C
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido