Learn More
BRAND™ Llave de paso de calibre en T
La llave de paso de calibre en T está fabricada con PTFE e incluye una boquilla.
61.90€ - 68.75€
Especificaciones
Tipo | Llave de paso de calibre en T |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Incluye | Boquilla |
Product Code | Brand | Diámetro (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diámetro (métrico) | Price | Quantity & Availability | |||||
10203781
|
BRAND™
88660 |
3 mm |
61.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10691372
|
BRAND™
88675 |
4 mm |
68.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Palanca de válvula de polipropileno
- Excelente resistencia química
- Con boquillas de manguera integradas
Specifications
Llave de paso de calibre en T | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Boquilla |