Descripción
- Palanca de válvula de polipropileno
- Excelente resistencia química
- Con boquillas de manguera integradas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Llave de paso de calibre en T |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 8 mm de diámetro interior |
| Incluye | Boquilla |