Learn More
BRAND™ Llave de paso de calibre en T
Código de producto. 10203781 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10203781 3 mm cada uno
10691372 4 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10203781
Marca: BRAND™ 88660
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La llave de paso de calibre en T está fabricada con PTFE e incluye una boquilla.
  • Palanca de válvula de polipropileno
  • Excelente resistencia química
  • Con boquillas de manguera integradas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Llave de paso de calibre en T
Diámetro (métrico) 3 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (equipo) Tubos de 5 mm de diámetro interior
Incluye Boquilla