Learn More
Sampling Systems™ Mango de barra en T para Tomamuestras de Manguito de Dosis de Unidad
Desarrollada para clientes que requieren muestras de dosis unitarias precisas en volúmenes pequeños. Mango de barra en T para Tomamuestras de Manguito de Dosis de Unidad Sampling Systems™ es ideal para su uso con una amplia gama de polvos y gránulos de flujo libre.
Marca:  Sampling Systems™ 1500A-01
Código de producto. 15819261
  • 155.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Descripción
  • Para el muestreo de polvos y gránulos de pequeño volumen
  • Fabricado en acero inoxidable 316L resistente a productos químicos
  • Se pueden tomar muestras de diferentes tamaños con el mismo tomamuestras
  • Permite un uso sencillo del tomamuestras
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable (316L)
Forma de T
600 mm
Mango de barra en T.
Tomamuestras de manguito de dosis de unidad
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Sampling Systems™ Mango de barra en T para Tomamuestras de Manguito de Dosis de Unidad > Longitud: 600 mm