Learn More
Invitrogen™ Reactivo SYTOX™ Green Ready Flow™
El reactivo SYTOX™ Green Ready Flow™ es una tinción de ácido nucleico brillante y fácil de usar para distinguir las células muertas de las vivas en ensayos de citometría de flujo.
Marca: Invitrogen™ R37168
241.87 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Descripción
- Tinción de ácido nucleico brillante y fácil de usar para distinguir células muertas de células vivas en ensayos de citometría de flujo
- Es excitable a 488 nm con un perfil de emisión similar a la adquisición de imágenes de células etiquetadas con fluoresceína (FITC) y se ha probado en varias líneas de células
- Añada 2 gotas del frasco cuentagotas directamente en 1 x 106 células, incube y analice
- Como colorante celular impermeable, SYTOX Green entra en la célula tras la pérdida de integridad de la membrana y se une al ADN, actuando así como una contratinción que se puede analizar cuando se excita
- El reactivo SYTOX Green se puede utilizar en células de mamíferos y bacterias
- Se suele incluir en ensayos multiplex
Especificaciones
Impermeable | |
Incluye 2 frascos cuentagotas, almacenar a temperatura ambiente. | |
Fluorescente | |
Citómetro de flujo | |
SYTOX™ Green Ready Flow™ | |
504 nm | |
Frasco(s) | |
120 ensayos |
Verde | |
Reactivo SYTOX™ Green Ready Flow™ | |
Ensayo de viabilidad | |
Reactivo | |
523 nm | |
Solución | |
Ready Flow™, Sytox™ | |
DMSO (dimetilsulfóxido) |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2980694 | Certificado de análisis | 24/09/2024 | R37168 |
2800329 | Certificado de análisis | 14/03/2024 | R37168 |
2714535 | Certificado de análisis | 13/09/2023 | R37168 |
2647609 | Certificado de análisis | 07/06/2023 | R37168 |
2550779 | Certificado de análisis | 30/12/2022 | R37168 |