Learn More
Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader
BioTek Synergy Neo2 multi-mode microplate reader features patented Hybrid Technology, with independent optical paths that ensure excellent performance in all detection modes. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marca: Agilent BioTek N2T-SN
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Description
- Diseñado para el laboratorio de cribado, con velocidad y rendimiento ultraalto.
- Los monocromadores cuádruples de ancho de banda variable, la óptica sensible basada en filtros de alta transmisión, el láser TRF y hasta 4 PMT proporcionan mediciones ultrarrápidas con excelentes resultados.
- Para una automatización sencilla y alto rendimiento
- Los cubos de filtro etiquetados con códigos de barras ayudan a agilizar los flujos de trabajo y a limitar los errores.
- Synergy NEO2 presenta Hybrid Technology patentada por Agilent BioTeks, con sus rutas ópticas independientes que garantizan un rendimiento sin concesiones en todos los modos de detección.
- Los controles ambientales avanzados, incluido el control de CO2/O2, la incubación a 65 °C y la agitación variable, respaldan los ensayos de células vivas
- La detección basada en células se optimiza con iluminación inferior directa.
- El potente software Gen5 ofrece un control completo del lector, un potente análisis de datos y automatización e integración de LIMS.
- Hybrid Technology patentada con filtro independiente y óptica basadas en monocromador
- Velocidades de procesamiento de placas ultrarrápidas con varios detectores PMT
- Dos láseres: láser para TRF, TR-FRET y detección Alpha basada en láser
- Monocromadores cuádruples científicos de ancho de banda variable para ofrecer una sensibilidad y flexibilidad óptimas
- Entorno controlado y detección de fondo directa para ensayos de células vivas
Software Gen5 para el control y la automatización completos y la integración de LIMS en automatización y LIMS
Specifications
De 230 a 999 nm, incrementos de 1 nm | |
CE and TUV marked. RoHS compliant. | |
52.5 cm | |
± 0,2 °C a 37 °C | |
0 to 4 OD | |
HTS, biomarcador, ácido nucleico, cuantificación de proteínas, cinética rápida, HTRF, SNP, TR FRET, BRET, citocinas, ELISA, FP | |
41 cm | |
NEO2T | |
250 W max. | |
78 lb. | |
15,4 in | |
Photodiode, Fluorescence/Alpha: Dual PMT or Single PMT (option) | |
Xenon Flash |
Mono ± 2 n, < 1 % a 2,0 D.E., < 3 % a 3,0 D.E. | |
Opcional: Intervalo: De 0 a 20 % (CO2); control de resolución de 1 a 19 % (O2): + 0,1 % (CO2 y O2)Estabilidad: De + 0,2 % a 5% de CO2; de + 0,2 % a 1 % (O2)Solo están disponibles los modelos para CO2/O2 o CO2 | |
20,7 in | |
Lineal, orbital, doble orbital | |
De 5 a 1000 µl en incrementos de 1 µl | |
16,1 in | |
Monocromador: ABS | |
Lector de microplacas multimodo | |
0,0001 OD | |
35 kg | |
39 cm | |
Gen5 Data Analysis Software, Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option) |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader > Filtro: Doble filtro superior FI/FP/TRF y LUM; láser TRF; monocromador: ABS
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction