Learn More
Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader
BioTek Synergy Neo2 multi-mode microplate reader features patented Hybrid Technology, with independent optical paths that ensure excellent performance in all detection modes. For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Marca: Agilent BioTek N2M-SN
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Control de temperatura: incubación 4-Zone a 70 °C con Condensation Control
- Monocromadores cuádruples científicos con ancho de banda continuamente variable para ofrecer una sensibilidad óptima
- Sistema de filtración de alto rendimiento
- Velocidades de procesamiento de placas ultrarrápidas con varios detectores PMT
- Opciones de células vivas: Entorno controlado y detección directa del fondo
- Impulsado por el mejor software Gen5 de su clase para la recopilación y el análisis de datos
- Con software Gen5 Secure
- Incluye PMT superior doble para fluorescencia y luminiscencia
Especificaciones
De 230 a 999 nm, incrementos de 1 nm | |
Marcado CE y TUV. | |
52,5 cm | |
± 0,2 °C a 37 °C | |
De 0 a 4,0 de diámetro externo | |
HTS, biomarcador, ácido nucleico, cuantificación de proteínas, cinética rápida, HTRF, SNP, TR FRET, BRET, citocinas, ELISA, FP | |
41 cm | |
Absorbancia UV-vis, FI superior/inferior (basado en monocromador), FI superior (intensidad de fluorescencia)/FP (polarización de fluorescencia)/TRF (fluorescencia con resolución temporal), luminiscencia | |
Lector de microplacas multimodo | |
0,0001 OD | |
35 kg | |
39 cm | |
Software de análisis de datos Gen5™, Gen5 Secure para el cumplimiento de la parte 11 de 21 CFR (opcional), Gen5 Secure for 21 CFR Part 11 compliance (option) |
Monochromator: ±2 nm; <1% at 2.0 OD, <3% at 3.0 OD | |
0 to 20% | |
20,7 in | |
Lineal, orbital, doble orbital | |
5 to 1000 μL, 1 μL increments | |
16,1 in | |
≤ 1 % de 0 a 3 de diámetro externo | |
NEO2M | |
250 W max. | |
78 lb | |
15,4 in | |
Absorbancia UV-vis, intensidad de fluorescencia, luminiscencia, polarización de fluorescencia, fluorescencia con resolución temporal, Alpha, Fluorescence/Alpha: Dual PMT or Single PMT (option) | |
Flash de xenón |
Título del producto
Agilent BioTek Synergy Neo2 Hybrid Multi-Mode Microplate Reader > Con absorbancia UV-vis, FI superior/inferior, FI superior/FP/TRF, luminiscencia
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido