Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotores basculantes para centrífugas Sigma™ series 4 y 6
Utilice los rotores con carga y velocidad máxima durante un máximo de 50,000 ciclos con poco mantenimiento. Los rotores oscilantes Sigma™ para centrífugas de la serie 4 y 6 de Sigma™ son ideales para laboratorios médicos y de investigación.
Especificaciones
Tipo Rotor basculante
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Rotores oscilantes para sedimentación con fuerzas centrífugas más pequeñas de hasta aprox. 6000 x g
  • Se puede obtener un mayor rendimiento porque es posible llenar por completo el tubo de ensayo de la centrífuga
  • La sedimentación se produce en medio del fondo del tubo de ensayo, que permite una separación sencilla de las fases
  • Sigma suministra rotores de ángulo fijo, oscilantes y de tambor para todo los modelos de centrífugas Sigma
  • Los rotores Sigma están fabricados con precisión para materiales modernos y certificados de alto rendimiento con números de lote rastreables
  • Gracias a los muchos años de experiencia y al estrecho contacto con nuestros clientes, podemos ofrecer una amplia selección de rotores
  • Los rotores Sigma se caracterizan por ofrecer capacidad extra o mayor velocidad máxima
  • Los rotores pueden funcionar de forma continua a la máxima velocidad y +4°C en casi todas las centrífugas Sigma
Especificaciones
Especificaciones
Rotor basculante
Título del producto
Sigma Laborzentrifugen™ Rotores basculantes para centrífugas Sigma™ series 4 y 6