Learn More
Eppendorf™ Rotor de cestillo oscilante para centrífuga de sobremesa
Utilice estos rotores para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Los rotores basculantes Eppendorf™ están pensados para utilizarlos con centrífugas de sobremesa Eppendorf.
Marca: Eppendorf™ 5810711002
1981.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Admite tubos y placas
- Hay disponibles tapones herméticos a los aerosoles para centrifugar de forma segura muestras peligrosas
- Vida útil del rotor: máx. 40.000 ciclos
- El rotor, los cubos, los tapones y los adaptadores son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Rotor basculante | |
A-4-62-MTP | |
4 cubos MTP |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Iluminando las rutas de las proteínas
Iluminando las herramientas que impulsan el descubrimiento de proteínas.Promo Code: 24148Expires: 2025-08-22
New Offer Ahorrar ahora