Learn More
Astell Scientific™ Autoclaves Swiftlock de carga frontal
Equipado de fábrica con una gran cantidad de características de serie, lo que lo hace adecuado para esterilizar líquidos (medios), desecho, cristalería y otros instrumentos.
Especificaciones
Modelo | Autoclave Swiftlock |
---|---|
Tipo de producto | Autoclave de carga frontal |
Temperatura (métrico) | De 100 °C a 138 °C |
Pantalla | Pantalla táctil en color de 14,47 cm (5,7 pulgadas) con puerto de datos USB integrado |
Descripción
- Fitted with heaters in chamber as standard
- 5.7 in. colour touchscreen with integrated USB data port
- Delayed start and a media holdwarm feature for greater control over when you want to sterilize
- Safety: over-temperature protection, an external pressure gauge, a cooling lock, a safety valve test program and an emergency stop button
- Validation port, drain valve and an electropolished stainless steel chamber
- Safe and easy loading, plus Astell's unique Swiftlock door closure system
- Timed/pulsed freesteaming
Especificaciones
Autoclave Swiftlock | |
Autoclave de carga frontal | |
De 100 °C a 138 °C | |
Pantalla táctil en color de 14,47 cm (5,7 pulgadas) con puerto de datos USB integrado |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Astell Scientific™ Autoclaves Swiftlock de carga frontal