Learn More
Ludwig Schneider Surface sensor handle K, Ø 15mm, cable 2 m, bladeterminals, -50...+400°C (± 2,5°C), DIN EN 60584 2
Marca:  Ludwig Schneider 65860
Encompass_Preferred
Surface sensor handle K, Ø 15mm, cable 2 m, bladeterminals, -50...+400°C (± 2,5°C), DIN EN 60584 2
Código de producto. 16600796
  • 105.81€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-10-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Ludwig Schneider Surface sensor handle K, Ø 15mm, cable 2 m, bladeterminals, -50...+400°C (± 2,5°C), DIN EN 60584 2