Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño de partículas SURF-CAL™
Simplifique la preparación de obleas de calibración mediante estos patrones de tamaño de partículas.
Marca:  Thermo Scientific™ PD1100B
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11894892
  • 1295.00€ / 50 ml
Descripción
Simplifique la preparación de obleas de calibración mediante patrones de tamaño de partícula Thermo Scientific™ SURF-CAL™ para la calibración y el mantenimiento de sistemas de inspección de superficies de barrido (SSIS). Los tamaños de partículas disponibles se corresponden con los tamaños de puntos de calibración requeridos por los fabricantes de instrumentos.
Thermo Fisher Scientific™, junto con la industria de los semiconductores y la SEMI, ha establecido tamaños específicos de partícula para la calibración de sistemas de inspección de superficies de barrido. En colaboración con los fabricantes de instrumentos, hemos creado la línea de productos SURF-CAL™ para cumplir las directrices de la SEMI en materia de patrones.
  • Se considera que los tamaños disponibles son nodos de determinación del tamaño críticos tal como lo define la International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS).
  • A través del depósito de esferas de poliestireno-látex (PSL) SURF-CAL™ trazables al NIST™ en obleas especialmente seleccionadas, puede efectuar comprobaciones periódicas de la calibración y comparar su escáner con escáneres en otras ubicaciones.
  • También puede evaluar el rendimiento de su SSIS en etapas críticas del proceso de fabricación.
  • Todos los productos están suspendidos en agua desionizada y filtrada en frascos de 50 ml con una concentración de 3 × 108 partículas por ml.
Nota:
Los productos PD1100 y más pequeños también están disponibles con una concentración de 1010 partículas por ml para aplicaciones en las que se emplee la ayuda de un analizador de movilidad diferencial (DMA) u otra técnica de exclusión por tamaño.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Ninguno
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Partículas para calibración y mantenimiento de sistemas de inspección de superficie de barrido (SSIS).
Calibración y mantenimiento del SSIS
Patrón de tamaño de partículas
1,05 g/cm³
1,59 a 589 nm (25 °C)
Producto estable durante un mínimo de 12 meses
1 x 10¹°partículas/ml
Microesferas de poliestireno en agua filtrada desionizada
Blanco o incoloro
Poliestireno
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
50 mL
0.011µm
1,112 μm
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote254404 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/05/2022 Catalog NumberPD1100B
Número de lote233198 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2022 Catalog NumberPD1100B
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño de partículas SURF-CAL™ > Diám. máximo certificado: 1,112μm; Partículas/ml: 1010