Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño de partículas SURF-CAL™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Simplifique la preparación de obleas de calibración mediante patrones de tamaño de partícula Thermo Scientific™ SURF-CAL™ para la calibración y el mantenimiento de sistemas de inspección de superficies de barrido (SSIS). Los tamaños de partículas disponibles se corresponden con los tamaños de puntos de calibración requeridos por los fabricantes de instrumentos.
- Se considera que los tamaños disponibles son nodos de determinación del tamaño críticos tal como lo define la International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS).
- A través del depósito de esferas de poliestireno-látex (PSL) SURF-CAL™ trazables al NIST™ en obleas especialmente seleccionadas, puede efectuar comprobaciones periódicas de la calibración y comparar su escáner con escáneres en otras ubicaciones.
- También puede evaluar el rendimiento de su SSIS en etapas críticas del proceso de fabricación.
- Todos los productos están suspendidos en agua desionizada y filtrada en frascos de 50 ml con una concentración de 3 × 108 partículas por ml.
Nota:
Los productos PD1100 y más pequeños también están disponibles con una concentración de 1010 partículas por ml para aplicaciones en las que se emplee la ayuda de un analizador de movilidad diferencial (DMA) u otra técnica de exclusión por tamaño.
Especificaciones
Especificaciones
Aditivo | Ninguno |
Concentración | 3 x 108 partículas/ml |
Contenido y almacenamiento | A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. |
Contenido | Microesferas de poliestireno en agua filtrada desionizada |
Descripción | Partículas para calibración y mantenimiento de sistemas de inspección de superficie de barrido (SSIS) |
Color | Blanco o incoloro |
Para utilizar con (aplicación) | Calibración y mantenimiento del SSIS |
Material | Poliestireno |
Tipo de producto | Patrón de tamaño de partículas |
Incluye | Certificado de calibración y trazabilidad al NIST |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Código de producto |
---|---|---|---|
287879_0726 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PD-802 |
269865 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PD-802 |
250711 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PD-802 |
267392 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PD-802 |
250711 | Certificado de análisis | 22/02/2022 | PD-802 |