Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats for Well Plate Kits, Level 3 High Performance Applications
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats for Well Plate Kits, Performance Level 3 for high performance chromatography analysis. They are specification certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marca:  Thermo Scientific™ 60180-M153
134.84 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15112789
  • 142.71€ / paquete de 5
En stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Specification Certified
No estéril
5 Mats
HPLC, UHPLC, GC
No
None
De -80 °C a +121 °C
Placas de 96 pocillos con vidrio insertado WebSeal
Solvent Resistant
Silicona, PTFE
96
6.5 mm
WebSeal 96-Well Plate Kits with Sealing Mats (Cat. No. 60180-K104, 60180-K106)
WebSeal
No
Round
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Plate Sealing Mats for Well Plate Kits, Level 3 High Performance Applications > 1,1/1,5 mL; los insertos no están precortados