Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Cualquiera que sea su aplicación o ensayo estándar o rutinario, puede estar seguro de una excelente resistencia a los disolventes y bajo ruido de fondo con las microplacas de 96 pocillos de polipropileno de alta calidad.
80.95€ - 564.00€
Especificaciones
Los recipientes Certified, GC/MS and LC/MS Tested
matriz, red, conjunto 8 x 12
Línea de productos Webseal™
Color Clear
Material Polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° por paquete Precio Cantidad y disponibilidad  
15182729
Ver documentos
Thermo Scientific™
60180-P212
5 placas
80.95€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Añadir a la cesta
15172729
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
60180-P202
50 placas
564.00€
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Certified, GC/MS and LC/MS Tested
Webseal™
Polipropileno
De 50 to 1900 μl
Sin revestimiento
En forma de V
44,4 mm
Deep Well
8 x 12
Clear
96
No estéril
2000 μl
-80°C to 121°C
7 mm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications